Aminoguanidine nitrate, (max. 10% H₂O) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11632.14
L11632.22
L11632.14EA
287
PLN
L11632.14
L11632.22
Aminoguanidine nitrate, (max. 10% H₂O) 98%
Aminoguanidine nitrate
Purity: 98%
CAS No.: 10308-82-4
Molecular Formula: CH6N4.HNO3
Formula Weight: 137.10
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 3916056
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00013174
Formuła:
CH₇N₅O₃ Temp. topnienia: 138…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013174 Numer CAS: 10308-82-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-682-5 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II |