Propargyl methacrylate 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 250 ppm
L11556.09
L11556.18
L11556.09EA
850
PLN
L11556.09
L11556.18
Propargyl methacrylate 98% stabilised
Propargyl methacrylate
Stab. with 250ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 13861-22-8
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 149-151°
Beilstein Reference: 906850
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00048123
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: 149…151 °C Gęstość: 0,986 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00048123 Numer CAS: 13861-22-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-599-5 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |