3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2E)-4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
L11467.06
L11467.14
L11467.06EA
232
PLN
L11467.06
L11467.14
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 6269-33-6
Molecular Formula: C10H7ClO3
Formula Weight: 210.62
Melting Point: 157-159°
Beilstein Reference: 2719881
MDL No.: MFCD00041465
Formuła:
C₁₀H₇ClO₃ MW: 210.62 g/mol Temp. topnienia: 157…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041465 Numer CAS: 6269-33-6 |