N-Benzylacrylamide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11450.03
L11450.06
L11450.03EA
329
PLN
L11450.03
L11450.06
N-Benzylacrylamide 96%
N-Benzylacrylamide
Purity: 96%
CAS No.: 13304-62-6
Molecular Formula: CH2=CHCONHCH2C6H5
Formula Weight: 161.21
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2690053
MDL No.: MFCD00015333
Formuła:
CH₂=CHCONHCH₂C₆H₅ Temp. topnienia: 59…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015333 Numer CAS: 13304-62-6 Numer WE (dawny EINECS): 603-701-5 |