4-Chlorocinnamamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L11406.03
L11406.06
L11406.03EA
405
PLN
L11406.03
L11406.06
4-Chlorocinnamamide 97%
4-Chlorocinnamamide
Purity: 97%
CAS No.: 18166-64-8
Molecular Formula: C9H8ClNO
Formula Weight: 181.62
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 2084774
MDL No.: MFCD00017147
Formuła:
C₉H₈ClNO Temp. topnienia: 210…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017147 Numer CAS: 18166-64-8 |