4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L11362.03
L11362.MD
L11362.03EA
450
PLN
L11362.03
L11362.MD
4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride 98%
4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 312700-07-5
Molecular Formula: C18H14N2.HCl
Formula Weight: 294.79
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00082678
Formuła:
C₁₈H₁₅ClN₂ MW: 294.79 g/mol Temp. topnienia: ∼ 250 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082678 Numer CAS: 312700-07-5 |