4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Butoxybenzenesulphonyl chloride, 4-Butoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Butoxyphenylsulphonyl chloride
L11258.03
L11258.06
L11258.03EA
511
PLN
L11258.03
L11258.06
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1138-56-3
Molecular Formula: C10H13ClO3S
Formula Weight: 248.73
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 130-131°/0.6mm
Beilstein Reference: 1109264
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00052344
Formuła:
C₁₀H₁₃ClO₃S MW: 248.73 g/mol Temp. Wrzenia: 130…131 °C (0.6 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052344 Numer CAS: 1138-56-3 ADR: 8 II |