Pyranine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11252.06
L11252.14
L11252.06EA
362
PLN
L11252.06
L11252.14
Pyranine
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6
Molecular Formula: C16H7Na3O10S3
Formula Weight: 524.39
Beilstein Reference: 4107272
MDL No.: MFCD00037575
Formuła:
C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037575 Numer CAS: 6358-69-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-783-6 |