6-Aminocoumarin hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11168.03
L11168.06
L11168.03EA
527
PLN
L11168.03
L11168.06
6-Aminocoumarin hydrochloride 97%
6-Aminocoumarin hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 63989-79-7
Molecular Formula: C9H7NO2.HCl
Formula Weight: 197.62
Melting Point:
Formuła:
C₉H₇NO₂·HCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082671 Numer CAS: 63989-79-7 |