6-Chlorohexanoyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11111.03
L11111.06
L11111.03EA
719
PLN
L11111.03
L11111.06
6-Chlorohexanoyl chloride 95%
6-Chlorohexanoyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 19347-73-0
Molecular Formula: Cl(CH2)5COCl
Formula Weight: 169.05
Flash Point:
Formuła:
Cl(CH₂)₅COCl Temp. Wrzenia: 90 °C (7 mmHg) Gęstość: 1,400 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041436 Numer CAS: 19347-73-0 Numer WE (dawny EINECS): 242-979-9 ADR: 8,II |