4-Hydroxybutyl acrylate 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 500 ppm
L11097.06
L11097.14
L11097.06EA
574
PLN
L11097.06
L11097.14
4-Hydroxybutyl acrylate 95% stabilised
4-Hydroxybutyl acrylate
Stab. with ca 500ppm 4-methoxyphenol
Purity: 95%
CAS No.: 2478-10-6
Molecular Formula: H2C=CHCO2(CH2)4OH
Formula Weight: 144.17
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: ∼230 °C Temp. topnienia: –112 °C Gęstość: 1,041 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010261 Numer CAS: 2478-10-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-606-3 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |