DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, H-DL-Ala-OEt.HCl
L11020.06
L11020.14
L11020.06EA
381
PLN
L11020.06
L11020.14
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 617-27-6
Molecular Formula: C5H11NO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: 84-86°
Beilstein Reference: 3654425
MDL No.: MFCD00013018
Formuła:
C₅H₁₂ClNO₂ MW: 153.606 g/mol Temp. topnienia: 84…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013018 Numer CAS: 617-27-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-507-0 |