2-Bromotetradecane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L10974.06
L10974.14
L10974.06EA
287
PLN
L10974.06
L10974.14
2-Bromotetradecane 95%
2-Bromotetradecane
Purity: 95%
CAS No.: 74036-95-6
Molecular Formula: C14H29Br
Formula Weight: 277.30
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 160-161°/8mm
Beilstein Reference: 2071530
MDL No.: MFCD00045033
Formuła:
C₁₄H₂₉Br Temp. Wrzenia: 160…161 °C (8 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045033 Numer CAS: 74036-95-6 |