Thymolphthalein complexon
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L10962.03
L10962.06
L10962.03EA
258
PLN
L10962.03
L10962.06
Thymolphthalein complexon
Thymolphthalein complexon
CAS No.: 1913-93-5
Molecular Formula: C38H44N2O12
Formula Weight: 720.78
Beilstein Reference: 1339087
MDL No.: MFCD00001619
Formuła:
C₃₈H₄₄N₂O₁₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001619 Numer CAS: 1913-93-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-627-2 |