2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Mesitylhydrazine xhydrochloride
L10958.03
L10958.06
L10958.03EA
709
PLN
L10958.03
L10958.06
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 76195-82-9
Molecular Formula: C9H14N2.HCl
Formula Weight: 186.69
Melting Point: ca. 185° dec.
Beilstein Reference: 3700289
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00052268
Formuła:
C₉H₁₅ClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052268 Numer CAS: 76195-82-9 ADR: 6.1,III |