Benzyl methacrylate 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methacrylic Acid Benzyl Ester
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
L10840.18
L10840.30
L10840.0B
L10840.18EA
226
PLN
L10840.18
L10840.30
L10840.0B
Benzyl methacrylate 98% stabilised
Benzyl methacrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2495-37-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 2045924
MDL No.: MFCD00053684
Formuła:
C₁₁H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 231…233 °C Gęstość: 1,040 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053684 Numer CAS: 2495-37-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-674-4 |