1-Pyrenecarboxaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10835.06
L10835.14
L10835.06EA
588
PLN
L10835.06
L10835.14
1-Pyrenecarboxaldehyde 99%
1-Pyrenecarboxaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 3029-19-4
Molecular Formula: C17H10O
Formula Weight: 230.27
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 1874889
MDL No.: MFCD00004139
Formuła:
C₁₇H₁₀O Temp. topnienia: 125…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004139 Numer CAS: 3029-19-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-196-6 |