Drukuj
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
L10740.03 L10740.06
L10740.03EA 235 PLN
L10740.03 L10740.06
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 50703-06-5 Molecular Formula: C5H9NO2S.HCl Formula Weight: 183.66 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 3628640 MDL No.: MFCD00068022
Formuła: C₅H₉NO₂S·HCl
MW: 183.656 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 158 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068022
Numer CAS: 50703-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 256-726-5