4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L10717.06
L10717.14
L10717.06EA
209
PLN
L10717.06
L10717.14
4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
4,4'-Dichlorochalcone
Purity: 98+%
CAS No.: 19672-59-4
Molecular Formula: C15H10Cl2O
Formula Weight: 277.15
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2331589
MDL No.: MFCD00018704
Formuła:
C₁₅H₁₀Cl₂O Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018704 Numer CAS: 19672-59-4 |