2-Indanylacetic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10700.03
L10700.06
L10700.03EA
792
PLN
L10700.03
L10700.06
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 37868-26-1
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 91-93°
Beilstein Reference: 2616409
MDL No.: MFCD00082653
Formuła:
C₁₁H₁₂O₂ Temp. topnienia: 91…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082653 Numer CAS: 37868-26-1 |