Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilised, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diethyleneglycoldiacrylate
L10682.14
L10682.22
L10682.14EA
226
PLN
L10682.14
L10682.22
Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilised, tech.
Diethylene glycol diacrylate
Purity: 75%
CAS No.: 4074-88-8
Molecular Formula: C10H14O5
Formula Weight: 214.22
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₄O₅ MW: 214.22 g/mol Temp. Wrzenia: 94 °C (0.2 mmHg) Gęstość: 1.118 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014939 Numer CAS: 4074-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-791-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |