Dimethyl adipimidate dihydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Adipimidic Acid Dimethyl Ester Dihydrochloride
L10515.09
L10515.04
L10515.09EA
1250
PLN
L10515.09
L10515.04
Dimethyl adipimidate dihydrochloride 97%
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 14620-72-5
Molecular Formula: C8H16N2O2.2HCl
Formula Weight: 245.15
Melting Point: ca 215° dec.
MDL No.: MFCD00012573
Formuła:
C₈H₁₆N₂O₂ MW: 245.14 g/mol Temp. topnienia: ∼ 215 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012573 Numer CAS: 14620-72-5 Numer WE (dawny EINECS): 238-660-9 |