1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 424-64-6
Molecular Formula: CH2=CHCO2CH2CF2CF2CF3
Formula Weight: 254.11
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.3310
Odour: Pungent
Boiling Point: 57-58°/30mm
Beilstein Reference: 1792520
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00039252
Formuła:
C₇H₅F₇O₂ Temp. Wrzenia: 57…58 °C (30 mmHg) Gęstość: 1,418 Temp. Zapłonu: 31 °C (87 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039252 Numer CAS: 424-64-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-036-8 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |