Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilised, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w 1,4-dihydroksybenzenem 500 ppm
L10299.18
L10299.30
L10299.18EA
281
PLN
L10299.18
L10299.30
Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilised, tech.
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 90%
CAS No.: 2399-48-6
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 88-89°/9mm
Beilstein Reference: 113115
UN No.: UN3334
MDL No.: MFCD00014516
Formuła:
C₈H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 88…89 °C (9 mmHg) Gęstość: 1,030 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014516 Numer CAS: 2399-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-268-7 Jednostka: 3334 ADR: 9,III |