Naringin hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L10163.09
L10163.18
L10163.09EA
208
PLN
L10163.09
L10163.18
Naringin hydrate 98%
Naringin hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 10236-47-2
Molecular Formula: C27H32O14.xH2O
Formula Weight: 580.55(anhy)
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 102012
Optical Rotation: -90° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00149445
Formuła:
C₂₇H₃₂O₁₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148888 Numer CAS: 10236-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-566-4 Klasyfikacja Merck : 14,6424 |