2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10136.14
L10136.22
L10136.14EA
234
PLN
L10136.14
L10136.22
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane
Purity: 85%
CAS No.: 2210-79-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 119-120°/6mm
Beilstein Reference: 4585
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00037847
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 119…120 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,079 Temp. Zapłonu: 120 °C (248 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037847 Numer CAS: 2210-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-645-3 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |