Methylhydrazine sulphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10122.06
L10122.14
L10122.06EA
535
PLN
L10122.06
L10122.14
Methylhydrazine sulphate 98%
Methylhydrazine sulphate
Purity: 98%
CAS No.: 302-15-8
Molecular Formula: CH3NHNH2.H2SO4
Formula Weight: 144.15
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 3693575
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00035423
Formuła:
CH₆N₂ MW: 144.15 g/mol Temp. topnienia: 141…143 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035423 Numer CAS: 302-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-115-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6086 |