Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phenyl(trifluoromethyl)sulphane, alpha,alpha,alpha-Trifluorothioanisole, (Trifluoromethylthio)benzene
L10114.03
L10114.06
L10114.03EA
249
PLN
L10114.03
L10114.06
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 456-56-4
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 2043134
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040839
Formuła:
C₇H₅F₃S Temp. Wrzenia: 140…142 °C Gęstość: 1,249 Temp. Zapłonu: 37 °C (98 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040839 Numer CAS: 456-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-270-0 ADR: 3,III |