Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Dimethylaminoethyl Ether, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
L09884.09
L09884.18
L09884.09EA
481
PLN
L09884.09
L09884.18
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Purity: 98%
CAS No.: 3033-62-3
Molecular Formula: C8H20N2O
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1739668
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00059199
Formuła:
C₈H₂₀N₂O Temp. Wrzenia: 179…180 °C Gęstość: 0,850 Temp. Zapłonu: 66 °C (151 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059199 Numer CAS: 3033-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-220-5 ADR: 8,III |