2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Isothiocyanatomethyl)tetrahydrofuran
L09878.06
L09878.03
L09878.06EA
1010
PLN
L09878.06
L09878.03
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate 98%
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 36810-87-4
Molecular Formula: C6H9NOS
Formula Weight: 143.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 122-125°/18mm
Beilstein Reference: 111696
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00022476
Formuła:
C₆H₉NOS MW: 143.21 g/mol Temp. Wrzenia: 122…125 °C (18 mmHg) Gęstość: 1.120 |
Numer MDL:
MFCD00022476 Numer CAS: 36810-87-4 ADR: 8 III |