1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
L09869.03
L09869.06
L09869.03EA
648
PLN
L09869.03
L09869.06
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Purity: 98%
CAS No.: 359-41-1
Molecular Formula: C3H3F3O
Formula Weight: 112.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.297
Boiling Point: 38-40°
Beilstein Reference: 103730
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00041506
Formuła:
C₃H₃F₃O Temp. Wrzenia: 38…40 °C Gęstość: 1,300 Temp. Zapłonu: –40 °C (–40 °F) |
Numer MDL:
MFCD00041506 Numer CAS: 359-41-1 ADR: 3,II |