2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L09798.14
L09798.22
L09798.14EA
422
PLN
L09798.14
L09798.22
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
CAS No.: 1502-22-3
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₈O Temp. Wrzenia: 265 °C Gęstość: 0,998 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013796 Numer CAS: 1502-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-120-3 |