2-Chloroethyl methacrylate 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w 1,4-dihydroksybenzenem 400 - 600 ppm
L09783.09
L09783.18
L09783.09EA
841
PLN
L09783.09
L09783.18
2-Chloroethyl methacrylate 97% stabilised
2-Chloroethyl methacrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 1888-94-4
Molecular Formula: C6H9ClO2
Formula Weight: 148.59
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 170°
Beilstein Reference: 956599
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00045291
Formuła:
C₆H₉ClO₂ Temp. Wrzenia: 170 °C Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045291 Numer CAS: 1888-94-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-566-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |