Drukuj

n-Propyl acrylate 95% stabilised

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga


Stabilizacja: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1%

L09714.09 L09714.18
L09714.09EA 563 PLN
L09714.09 L09714.18
n-Propyl acrylate 95% stabilised
n-Propyl acrylate

Stab. with 0.1% 4-methoxyphenol


Purity: 95% CAS No.: 925-60-0 Molecular Formula: CH2=CHCO2(CH2)2CH3 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4123 Boiling Point: 43-44°/40mm Beilstein Reference: 1744954 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00048693

Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 43…44 °C (40 mmHg)
Gęstość: 0,920
Temp. Zapłonu: 24 °C (75 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00048693
Numer CAS: 925-60-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-120-5
Jednostka: 3272
ADR: 3,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR