4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) mixture of stereoisomers ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, 4,4-Diaminodicyclohexyl methane, 4,4'-Methylenebis(aminocyclohexane), Bis(4-aminocyclohexyl)methane
L09598.14
L09598.22
L09598.14EA
254
PLN
L09598.14
L09598.22
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers) mixture of stereoisomers ≥98%
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers)
Purity: 98+%
CAS No.: 1761-71-3
Molecular Formula: C13H26N2
Formula Weight: 210.37
Flash Point: 159°(318°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5
Melting Point: ca 43°
Boiling Point: 325-327°
Beilstein Reference: 2079179
UN No.: UN2928
MDL No.: MFCD00001496
Formuła:
C₁₃H₂₆N₂ Temp. Wrzenia: 325…327 °C Temp. topnienia: ∼ 43 °C Temp. Zapłonu: 159 °C (318 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001496 Numer CAS: 1761-71-3 Numer WE (dawny EINECS): 217-168-8 Jednostka: 2928 ADR: 6.1,II |