3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
L09582.03
L09582.06
L09582.03EA
293
PLN
L09582.03
L09582.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 16588-74-2
Molecular Formula: C9H3F6NO
Formula Weight: 255.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Pungent
Boiling Point: 62°/2mm
Beilstein Reference: 542272
UN No.: UN2206
MDL No.: MFCD00013559
Formuła:
C₉H₃F₆NO MW: 255.12 g/mol Temp. Wrzenia: 62 °C (2 mmHg) Gęstość: 1.476 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013559 Numer CAS: 16588-74-2 ADR: 6.1 III |