5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09531.03
L09531.06
L09531.03EA
431
PLN
L09531.03
L09531.06
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97%
CAS No.: 16687-60-8
Molecular Formula: C7H5N5O2
Formula Weight: 191.15
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 192840
MDL No.: MFCD00068729
Formuła:
C₇H₅N₅O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068729 Numer CAS: 16687-60-8 |