Propargyl acrylate 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 200 ppm
L09383.09
L09383.04
L09383.09EA
758
PLN
L09383.09
L09383.04
Propargyl acrylate 96% stabilised
Propargyl acrylate
Stab. with ca 200ppm BHT
Purity: 96%
CAS No.: 10477-47-1
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Pungent
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1902961
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00078451
Formuła:
C₆H₆O₂ Temp. Wrzenia: 138 °C Gęstość: 0,995 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00078451 Numer CAS: 10477-47-1 Numer WE (dawny EINECS): 233-975-8 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |