N-Vinylphthalimide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09335.03
L09335.06
L09335.03EA
311
PLN
L09335.03
L09335.06
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide
Purity: 99%
CAS No.: 3485-84-5
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Odour: Odourless
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 127880
MDL No.: MFCD00078446
Formuła:
C₁₀H₇NO₂ Temp. topnienia: 84…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078446 Numer CAS: 3485-84-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-473-4 |