Diethyl isobutylmalonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L09202.06
L09202.14
L09202.06EA
301
PLN
L09202.06
L09202.14
Diethyl isobutylmalonate 98%
Diethyl isobutylmalonate
Purity: 98%
CAS No.: 10203-58-4
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₂₀O₄ Temp. Wrzenia: 225 °C Gęstość: 0,970 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026869 Numer CAS: 10203-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-504-6 |