N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L09124.03
L09124.06
L09124.03EA
184
PLN
L09124.03
L09124.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 16937-99-8
Molecular Formula: C11H21NO4.xH2O
Formula Weight: 231.29(anhy)
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 2331060
Optical Rotation: +25° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00065583
Formuła:
C₁₁H₂₁NO₄ Temp. topnienia: 80…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038294 Numer CAS: 16937-99-8 |