N-Carbobenzoxy-D-valine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 1685-33-2
Molecular Formula: C13H17NO4
Formula Weight: 251.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 2056616
Optical Rotation: +3.8° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00065703
Formuła:
C₁₃H₁₇NO₄ Temp. topnienia: 58…60 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00065703 Numer CAS: 1685-33-2 |