2-Propylvaleryl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride
L08852.06
L08852.14
L08852.06EA
555
PLN
L08852.06
L08852.14
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2936-08-5
Molecular Formula: C8H15ClO
Formula Weight: 162.66
Boiling Point: 68-70°/10mm
Beilstein Reference: 1098856
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00051446
Formuła:
C₈H₁₅ClO Temp. Wrzenia: 68…70 °C (10 mmHg) Gęstość: 0,950 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051446 Numer CAS: 2936-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-914-5 ADR: 8,II |