1,2-Diphenylcyclopropane cis- and trans-mixture 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08833.09
L08833.04
L08833.09EA
3290
PLN
L08833.09
L08833.04
1,2-Diphenylcyclopropane cis- and trans-mixture 97%
1,2-Diphenylcyclopropane
Purity: 97%
CAS No.: 29881-14-9
Molecular Formula: C15H14
Formula Weight: 194.28
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 175-177°/14mm
Beilstein Reference: 2043299
MDL No.: MFCD00040875
Formuła:
C₁₅H₁₄ Temp. Wrzenia: 175…177 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,020 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040875 Numer CAS: 29881-14-9 |