4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08796.06
L08796.14
L08796.06EA
494
PLN
L08796.06
L08796.14
4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid 98%
4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2564-95-6
Molecular Formula: C6H11NO3
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 82-87°
Beilstein Reference: 1762788
MDL No.: MFCD00043505
Formuła:
C₆H₁₁NO₃ Temp. topnienia: 82…87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043505 Numer CAS: 2564-95-6 |