N,N-Dimethyldecanamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08731.06
L08731.14
L08731.06EA
749
PLN
L08731.06
L08731.14
N,N-Dimethyldecanamide 98%
N,N-Dimethyldecanamide
Purity: 98%
CAS No.: 14433-76-2
Molecular Formula: CH3(CH2)8CON(CH3)2
Formula Weight: 199.34
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 110-111°/0.5mm
Beilstein Reference: 1906042
MDL No.: MFCD00043725
Formuła:
C₁₂H₂₅NO Temp. Wrzenia: 110…111 °C (0,5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043725 Numer CAS: 14433-76-2 Numer WE (dawny EINECS): 238-405-1 |