Drukuj
Ethyl indole-3-acrylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08703.03 L08703.06
L08703.03EA 359 PLN
L08703.03 L08703.06
Ethyl indole-3-acrylate 97%
Ethyl indole-3-acrylate
Purity: 97% CAS No.: 15181-86-9 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 476317 MDL No.: MFCD00051947
Formuła: C₁₃H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 118…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051947
Numer CAS: 15181-86-9