Aleuritic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08542.06
L08542.14
L08542.06EA
424
PLN
L08542.06
L08542.14
Aleuritic acid 95%
Aleuritic acid
Purity: 95%
CAS No.: 533-87-9
Molecular Formula: C16H32O5
Formula Weight: 304.43
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1727724
MDL No.: MFCD00135596
Formuła:
C₁₆H₃₂O₅ Temp. topnienia: 97…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135596 Numer CAS: 533-87-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-578-8 Klasyfikacja Merck : 14,231 |