2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phthalic acid mono-tert-butyl ester
L08534.06
L08534.14
L08534.06EA
724
PLN
L08534.06
L08534.14
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 33693-84-4
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2263386
MDL No.: MFCD00043711
Formuła:
C₁₂H₁₄O₄ Temp. topnienia: 84…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043711 Numer CAS: 33693-84-4 |