2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-5-methoxy-1H-benzimidazole
L08440.03
L08440.MD
L08440.03EA
1490
PLN
L08440.03
L08440.MD
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Purity: 94%
CAS No.: 15965-54-5
Molecular Formula: C8H7ClN2O
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 777455
MDL No.: MFCD00051945
Formuła:
C₈H₇ClN₂O Temp. topnienia: 165…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051945 Numer CAS: 15965-54-5 |